Få mere at vide
Nickel Electro™ Ultraclear rengøringsopløsning
Shop alle Nickel-Electro produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Beskrivelse
- Til almen brug
- Brug med DU-4, DU-8, DU-14, DU-22, MU-8, MU-14, MU-22
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Til brug med (udstyr) | Til MU-22, DU-22, DU-14, MU-14, MU-8, DU-8, DU-4 ultralydsbadekar |
| Type | Ultraclear rengøringsopløsning |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1 LT Cleaning solution Ultraclear for ultrasonic
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.