Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSpin™ 632 Swing-out Ultracentrifugerotor
Artikelnummer. p-8820010
Volumen:
6 x 17 ml
6 x 38,5 ml
Maks. RCF:
187.295 x g
191.759 x g
Artikelnummer. 16624884
Brand: Thermo Scientific™ 75003031
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ydeevne til rensningsapplikationer og fleksibilitet med ekstra skovlmuligheder på én ultracentrifugerotor.
Designet til rensningsapplikationer Thermo Scientific™ SureSpin™ 632 swing-out ultracentrifugerotor har et topfyldt design for brugervenlighed og alsidigheden på 38,5 ml eller ekstra spandsæt til 17 ml spandkapacitet. Tilgængelig for Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ ultracentrifuger.
Produktegenskaber :
  • Topfyldt design til skånsom behandling af sarte stigninger giver brugervenlighed, samtidig med at uheld fra en skæv skovl afbødes
  • Fleksibilitet med ekstra 38,5 ml spandesæt for at give dobbelt så mange alsidighed med en rotor
  • Bruger de samme rør og adaptere som Thermo Scientific AH-629 og SureSpin 630 rotorer for problemfri overgang til det forbedrede SureSpin 632 rotorer
  • Fuldt integreret til brug med Sorvall WX+ ultracentrifuger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Titanium
Type Udsvingbar ultracentrifugerotor
Volumen 6 x 17 ml
Maks. RCF 191.759 x g
Maks. Hastighed 32,000 rpm
Radius (metrisk) 16.75 cm
Radius (metrisk) Min. 6.85 cm
K faktor 221
Maks. Rørlængde 10.2 cm
Maks. Rør diameter 1.6 cm
Nettovægt 15.87 lb. (7.2 kg)
Til brug med (udstyr) Sorvall WX+ ultraCentrifuge
Inkluderer Skovle, stativ, rotorstander, gevindsmøremiddel, o-ringe, o-ringsfedt, ekstra hastighedsskive (32.000 rpm), rotorlogbog og instruktionsmanual