Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSpin™ 632 Swing-out Ultracentrifugerotor
Volumen:
6 x 17 mL
6 x 38.5 mL
Maks. RCF:
187,295 x g
191,759 x g
Beskrivelse
Designet til rensningsapplikationer Thermo Scientific™ SureSpin™ 632 swing-out ultracentrifugerotor har et topfyldt design for brugervenlighed og alsidigheden på 38,5 ml eller ekstra spandsæt til 17 ml spandkapacitet. Tilgængelig for Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ ultracentrifuger.
Funktioner
- Topfyldt design til skånsom behandling af sarte stigninger giver brugervenlighed, samtidig med at uheld fra en skæv skovl afbødes
- Fleksibilitet med ekstra 17 ml spandesæt for at give dobbelt så mange alsidighed med én rotor
- Bruger de samme rør og adaptere som Thermo Scientific AH-629 og SureSpin 630 rotorer for problemfri overgang til det forbedrede SureSpin 632 rotorer
- Fuldt integreret til brug med Sorvall WX+ ultracentrifuger
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | SureSpin 632 Rotor (38,5 ml) |
| Materiale | Titanium |
| Type | Svingende spandrotor |
| Volumen | 6 x 38.5 mL |
| Maks. RCF | 187,295 x g |
| Maks. Hastighed | 32,000 rpm |
| Radius (metrisk) | 16.36 cm |
| Radius (metrisk) Min. | 7.46 cm |
| K faktor | 194 |
| Maks. Rørlængde | 8.9 cm |
| Vis mere |