Få mere at vide
UVP Ultra Violet EL lamper
Artikelnummer. 11758251
Skift visning
Bølgelængde:
302 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bølgelængde unitSize
11758251 302 nm Hver
1 options
Artikelnummer. 11758251 Leverandør UVP Leverandørnr. 95025002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Lyskilde UV-B
Spænding 230 V
Watt 8 W
Bølgelængde 302 nm
Strømstyrke 0,32 A
Dimensioner (L x B x H) 376 x 97 x 64 mm
Elektriske krav 8 W, 230 V, 50/60 Hz
Højde (metrisk) 64 mm
Hertz 50/60 Hz
Inkluderer 2 UV-rør
Længde (metrisk) 376 mm
Emballagemængde 1 stk.
Bredde (metrisk) 97 mm
Produkttype UV lampe