Beskrivelse
- Engangsrør
De forseglelige engangsrør er blevet optimeret til din anvendelse.
De reducerer den nødvendige mængde rengøring og udelukker enhver risiko for krydskontaminering. - Programmerbare testbetingelser
Tid, energi, volumen: Du specificerer og programmerer systematisk testbetingelserne og gemmer ofte anvendte parametre i dit bibliotek. - Justerbar ændring i rotationsretning
Hvornår og hvor ofte rotationsretningen skal ændres, indstilles meget nemt ved hjælp af den overskuelige og flersprogede menu. - Turbo knap
Endnu mere intensiv blanding, dispergering eller formaling lige ved hånden: Alt dette opnås med turboknappen. Over korte perioder kan der opnås rotationshastigheder på op til 8.000 rpm.
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 400 til 8000 rpm |
| Elektriske krav | 100/240 V, 50/60 Hz, 36 W |
| Watt | 36 W |
| Dimensioner (L x B x H) | 178 x 122 x 54 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Vise | LED |
| Til brug med (udstyr) | Multidrev |
| Stopur | Ja |
| Viskositet | 5.000 mPas |
| Vægt (metrisk) | 1.3 kg |