Få mere at vide
IKA™ ULTRA-TURRAX™ T 65 Digital Disperser
Shop alle IKA produkter
Hastighed:
1000 til 9500 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Digital disperger |
| Hastighed | 1000 til 9500 rpm |
| Spænding | 3 x 400 V |
| Elektriske krav | 3 x 400 V, 50/60 Hz, 2600/2200 W |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Watt | 2600/2200 W |
| Lydstyrkeområde (metrisk) | 2 til 50 L |
| Dybde (metrisk) | 400 mm |
| Højde (metrisk) | 178 mm |
| Bredde (metrisk) | 300 mm |
| Vis mere |