Få mere at vide
IKA™ ULTRA-TURRAX™ T 18 Digital disperger
Shop alle IKA produkter
Produkttype:
Digital disperger
Digital dispergeringspakke
Stiktype:
EU-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Konkurrencedygtigt prissat dispergeringsinstrument til volumener fra 1 til 1.500 ml (H2O) med digital hastighedsvisning. Tilbyder et bredt hastighedsområde fra 3.000 til 25.000 o/min, der gør det muligt for brugerne at arbejde ved høje omkredshastigheder, selv med små rotordiametre. Et bredt udvalg af dispergeringselementer garanterer en bred vifte af anvendelsesmuligheder.
- Digital hastighedsvisning
- Elektronisk hastighedskontrol
- Elektronisk overbelastningsbeskyttelse
- Dispergeringselementer i rustfrit stål kan rengøres hurtigt og nemt
- Dispergeringselementer i plast fås i to størrelser
- Visning af fejlkode
- Støjsvag drift
- Motorbeskyttelse mod overbelastning
- Digitalt display til præcis overvågning af indstillede og faktiske hastigheder 2+1 år efter registrering på 2+1 www.ika.com/register
- Drejeknap til justering af hastigheden
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Digital dispergeringspakke |
| Hastighed | 3000 til 25.000 o/min |
| Spænding | 220/240 V |
| Elektriske krav | 220/240 V, 50/60 Hz, 500 W |
| Hertz | 50 Hz |
| Watt | 500 W |
| Lydstyrkeområde (metrisk) | 1 ml til 1,5 l |
| Dybde (metrisk) | 106 mm |
| Højde (metrisk) | 450 mm |
| Bredde (metrisk) | 87 mm |
| Vis mere |