Få mere at vide
IKA™ ULTRA-TURRAX™ T 18 Digital disperger
Artikelnummer. 13396299 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Produkttype:
Digital disperger
Digital dispergeringspakke
Stiktype:
EU-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Stiktype Pakningsstørrelse
13396299 Digital disperger EU-stik Hver
13470657 Digital dispergeringspakke EU-stik Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13396299 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0003720000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13660.00 DKK
    12945.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 714.15 DKK
    5% Slukket
På lager
Dispergerer volumener fra 1 til 1.500 ml (H2O) med digital hastighedsvisning. IKA™ ULTRA-TURRAX™ T 18 Digital disperger har et bredt hastighedsområde fra 3000 til 25.000 o/min, som gør det muligt for brugerne at arbejde ved høje omkredshastigheder, selv med små rotordiametre. Et bredt udvalg af dispergeringselementer garanterer en bred vifte af anvendelsesmuligheder.
Konkurrencedygtigt prissat dispergeringsinstrument til volumener fra 1 til 1.500 ml (H2O) med digital hastighedsvisning. Tilbyder et bredt hastighedsområde fra 3.000 til 25.000 o/min, der gør det muligt for brugerne at arbejde ved høje omkredshastigheder, selv med små rotordiametre. Et bredt udvalg af dispergeringselementer garanterer en bred vifte af anvendelsesmuligheder.
  • Digital hastighedsvisning
  • Elektronisk hastighedskontrol
  • Elektronisk overbelastningsbeskyttelse
  • Dispergeringselementer i rustfrit stål kan rengøres hurtigt og nemt
  • Dispergeringselementer i plast fås i to størrelser
  • Visning af fejlkode
  • Støjsvag drift
  • Motorbeskyttelse mod overbelastning
  • Digitalt display til præcis overvågning af indstillede og faktiske hastigheder 2+1 år efter registrering på 2+1 www.ika.com/register
  • Drejeknap til justering af hastigheden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 3000 til 25.000 o/min
Spænding 220/240 V
Elektriske krav 220/240 V, 50/60 Hz, 500 W
Watt 500 W
Lydstyrkeområde (metrisk) 1 ml til 1,5 l
Dybde (metrisk) 106 mm
Højde (metrisk) 450 mm
Bredde (metrisk) 87 mm
Vise LED
Inkluderer Elektronisk hastighedskontrol og overbelastningsbeskyttelse. Med EU-stik.
Model- T 18 ULTRA-TURRAX™
Emballagemængde 1 stk.
Stiktype EU-stik
Viskositet 5.000 mPas
Produkttype Digital disperger
Frekvens 50 Hz