Få mere at vide
IKA™ T 10 Basic ULTRA-TURRAX™ Disperger
Artikelnummer. 13316309 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Hastighed:
8000 til 30.000 o/min
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hastighed Pakningsstørrelse
13316309 8000 til 30.000 o/min Hver
1 options
Artikelnummer. 13316309 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0003737000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13200.00 DKK
    11992.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 1207.28 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Et lille dispergeringsinstrument til volumener fra 0,5 til 100 ml (H2O), der tilbyder et bredt hastighedsområde, så brugerne kan arbejde ved høje omkredshastigheder, selv med små rotordiametre.
  • Hastighedsområde på 8000 til 30.000 o/min
  • Bredt udvalg af dispergeringselementer garanterer en bred vifte af anvendelser
  • Hurtigkobling til nem udskiftning af dispergeringselementer
  • Ideel til manuel betjening på grund af den lave vægt og det ergonomiske design
  • Ekstremt mobil på grund af direkte strømforsyning (ingen transformer nødvendig)
  • Dispergeringselementer i rustfrit stål kan rengøres hurtigt og nemt, da de kan afmonteres uden værktøj
  • Dispergeringselementer af plast til engangsbrug fås i to størrelser, der er særligt velegnede til PCR-analyse
  • Højtydende drev sikrer enorm hastighedsstabilitet
  • Støjsvag drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Hastighed 8000 til 30.000 o/min
Spænding 230 V
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 125 W
Watt 125 W
Lydstyrkeområde (metrisk) 0,5 til 100 ml
Dybde (metrisk) 66 mm
Højde (metrisk) 178 mm
Bredde (metrisk) 56 mm
Til brug med (applikation) PCR-analyse
Model- T 10 ULTRA-TURRAX™
Emballagemængde 1 stk.
Viskositet 5.000 mPas
Produkttype Grundlæggende disperger
Frekvens 50/60 Hz