Få mere at vide
Azpack™ Sarogold™ PRO cling wrap film
Bredde (metrisk):
300 mm
450 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med geltørrende applikationer
- Giver en uigennemtrængelig barriere
- Fjernes let fra den tørrede geloverflade uden at løfte gelen med den.
- Klar, ultraviolet gennemsigtig og kan bruges til at dække og opbevare præstøbte geler i en længere periode ved +4 C °eller til at dække agarosegeler, der forhindrer udtørring under observation og fotografering på en transilluminator.
- Leveres i en 300m rulle i stift karton, skærekasser.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Produkttype | Husholdningsfilm |
| Bredde (metrisk) | 300 mm |
| Materiale | Plast |