Få mere at vide
Azpack™ Sarogold™ PRO cling wrap film
Artikelnummer. 12872233
Skift visning
Bredde (metrisk):
300 mm
450 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
12872233 300 mm Hver
12368039 450 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12872233 Leverandør Azpack™ Leverandørnr. 12872233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1545.00 DKK
    1311.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 233.98 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Giver en total barriere mod både fugt og gasser og forhindrer kontaminering af geltørrerens silikonegummitætninger. Azpack™ Sarogold™ PRO Cling Wrap Film udtrækker dampe nedad gennem gelen for at forhindre ujævn tørring.
  • Til brug med geltørrende applikationer
  • Giver en uigennemtrængelig barriere
  • Fjernes let fra den tørrede geloverflade uden at løfte gelen med den.
  • Klar, ultraviolet gennemsigtig og kan bruges til at dække og opbevare præstøbte geler i en længere periode ved +4 C °eller til at dække agarosegeler, der forhindrer udtørring under observation og fotografering på en transilluminator.
  • Leveres i en 300m rulle i stift karton, skærekasser.
Tekniske data
Farve Klar
Produkttype Husholdningsfilm
Bredde (metrisk) 300 mm
Materiale Plast