Få mere at vide
Brady™ Ultratynde mat elektrostatisk dissipativ (ESD) polyimid printkortetiketter til M6/M7 printere
Artikelnummer. 17808424
Dimensioner (LxB):
0,2 x 0,65 tommer.
0,25 x 0,9 tommer.
0,25 x 1,5 tommer.
0,275 x 0,5 tommer.
0,375 x 1 tommer.
0,4 x 0,4 tommer.
0,5 x 1 tommer.
0,75 x 0,25 tommer.
Højde (metrisk):
5.08 mm
6.35 mm
6.99 mm
9.53 mm
10.16 mm
12.7 mm
19.05 mm
Form:
Firkant
Rektangel
Product Code. 17808424
missing translation for 'mfr': Brady™ 173712
Only null left
Add to basket
Add to basket
Statisk dissipativ polyimid modstår bølgeloddemiljøer og flere hårde vask til trykte kredsløbskort og elektroniske komponenters forprocesmærkning.
  • Mat hvidt polyimidmateriale med lav profil, høj temperatur og har et statisk dissipativt klæbemiddel og statisk dissipativ release liner
  • Overfladeresistivitetsværdier i det anbefalede område for dissipative ESD-emballagematerialer som defineret af ANSI/ESD S541-2008
  • UL-godkendt, opfylder kravene i MIL-STD-202G, metode 215K
  • Driftstemperatur på -70 °C til +100 °C (-94 F °til +212 °F)
  • Fremstillet af B-719 polyimid materiale
Specifications
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance UL 969, ANSI/ESD S541-2008, MIL-STD-202G, Metode 215K modstand mod opløsningsmidler
Klæbende type Statisk dissipativ
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Polyimid
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mærkning af printkort
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Latex fri Nej
Mængde 750 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +572 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +300 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0033 in.
Tykkelse (metrisk) 0.084 mm
Dimensioner (LxB) 0,25 x 0,9 tommer.
Længde (engelsk) 0,25 tommer
Bredde (engelsk) 0,9 tommer.
Bredde (metrisk) 22.86 mm
Højde (metrisk) 6.35 mm
Alternativt varenummer M6-13-719