Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Prøverør med ultratynd boring, 1 mm ID,< 3,98 mm OD
Mængde:
1 hver
5 Pack
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- ID: 1 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 hver |
| Type | Prøverør med ultra tynd boring |