Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Prøverør med ultratynd boring, 1 mm ID,< 3,98 mm OD
Artikelnummer. 15431447
Mængde:
1 hver
5 Pack
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 15431447
Brand: Thermo Scientific Chemicals 036152.KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med MKII Magnetic Susceptibility Balances
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • ID: 1 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 hver
Type Prøverør med ultra tynd boring