Få mere at vide
Thermo Scientific™ Ultra Streptavidin-HRP
Artikelnummer. 10721565 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1.5 mL
Pakningsstørrelse:
1.5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10721565 1.5 mL 1.5ml
1 options
Artikelnummer. 10721565 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. N504
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Ultra Streptavidin-HRP
Streptavidin-HRP består af streptavidinprotein, der er kovalent konjugeret til peberrodsperoxidase (HRP) enzym. Streptavidin binder til biotin, og det konjugerede HRP giver et højt aktivitetsniveau til påvisning ved brug af et passende substratsystem.
Egenskaber ved Streptavidin-HRP:
  • Produktnummer: N504
  • Størrelse: 1,5 ml
  • Formulering: Konjugat i stabilisatoropløsning indeholdende protein og konserveret med 0,02% methyliso-thiazolon, 0,02% bromonitrodioxan og 0,002% andre aktive isothiazoloner.
  • Opbevaring : Sendes på kolde pakker. Opbevares ved 2-8 °C. Stabil indtil udløbsdatoen, hvis den opbevares under disse forhold.
  • Anvendelse: ELISA: skal bruges sammen med biotin-mærkede detektionsantistoffer. Det anbefalede fortyndingsområde er 1:400 - 1:2.000 in ELISA fortyndingsmiddel (f.eks. PBS indeholdende 4 % proteasefri BSA). Den optimale fortynding skal bestemmes empirisk for hver specifik anvendelse. Forbered fortyndinger umiddelbart før brug.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Konjugeret HRP
    Mængde 1.5 mL
    Form Væske
    Produkttype Streptavidin konjugat
    Målmolekyle Biotin
    Etiket eller farvestof HRP (peberrodsperoxidase)
    compliance-icons
    Produktidentifikator
    • Ultra Streptavidin-HRP
    Signalord
    • Advarsel
    Farekategori
    • Hudsensibilisering Kategori 1
    Faresætning
    • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
    Sikkerhedssætning
    • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
    • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
    • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
    • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
    Supplerende oplysninger
    • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one