Få mere at vide
Thermo Scientific™ Ultra Pure Water Distributører
Artikelnummer. 15590226 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
1 indtag, 2 udløb
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
15590226 1 indtag, 2 udløb Hver
1 options
Artikelnummer. 15590226 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50155463
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1740.00 DKK
    1604.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 135.89 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Bruge Thermo Scientific™ Ultra Pure Water Distributører med alle SDI-systemer.
Bruge Thermo Scientific™ Ultra Pure Water Distributører med alle SDI-systemer.
  • Plast
  • Stik tillader tilslutning af afspærringshaner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 1 indtag, 2 udløb
Til brug med (udstyr) SDI system
Type Ultrarent vandfordelingsmanifold
Indløbsforbindelse NPTF (engelsk) 1 x R 3/4 tommer omløbermøtrik; 2 x R3/4 tommer hangevind
Materiale Polypropylen, PVC
Bredde (metrisk) 280 mm
Højde (metrisk) 170 mm
Dybde (metrisk) 50 mm