Få mere at vide
Thermo Scientific™ Ultra rent vand til dispensering og lukkehaner
Artikelnummer. p-6048025 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
Rent vandudløb, lige
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15453452
Brand: Thermo Scientific™ 50155456
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse PVC-haner med vand med høj renhed. Fås med lige eller vinklet dyse, til brug med SDI-systemer (bag tankene).
Brug disse PVC-haner med vand med høj renhed. Fås med lige eller vinklet dyse, Thermo Scientific™ Ultra Pure Water Dispensing og Shut-Off Haner bruges med SDI-systemer, bag tankene.
  • Til brug med højrent vand
  • Fås med lige eller vinklet (90° ) dyse
  • Materiale: PVC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Rent vandudløb, lige
Til brug med (udstyr) SDI System, Pure Water Outlet
Type Udløb for ultrarent vand
Indløbsforbindelse NPTF (engelsk) R ¾ tommer omløbermøtrik
Materiale Polypropylen, PVC
Bredde (metrisk) 120 mm
Højde (metrisk) 50 mm
Dybde (metrisk) 50 mm