Få mere at vide
Thermo Scientific™ Ultra rent vand til dispensering og lukkehaner
Artikelnummer. 15453452 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
Rent vandudløb lige
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
15453452 Rent vandudløb lige Hver
1 options
Artikelnummer. 15453452 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50155456
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2520.00 DKK
    2409.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 110.11 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Brug disse PVC-haner med vand med høj renhed. Fås med lige eller vinklet dyse, til brug med SDI-systemer (bag tankene).
Brug disse PVC-haner med vand med høj renhed. Fås med lige eller vinklet dyse, Thermo Scientific™ Ultra Pure Water Dispensing og Shut-Off Haner bruges med SDI-systemer, bag tankene.
  • Til brug med højrent vand
  • Fås med lige eller vinklet (90° ) dyse
  • Materiale: PVC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Rent vandudløb lige
Til brug med (udstyr) SDI System, Pure Water Outlet
Type Udløb for ultrarent vand
Indløbsforbindelse NPTF (engelsk) R ¾ tommer omløbermøtrik
Materiale Polypropylen, PVC
Bredde (metrisk) 120 mm
Højde (metrisk) 50 mm
Dybde (metrisk) 50 mm