Få mere at vide
Vand, Ultra-Pure, Chem-Lab
Artikelnummer. 11949242
Skift visning
Mængde:
5 L
10 L
Pakningsstørrelse:
10 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11949242 5 L 5 L
12044907 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11949242 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL02.2101.5000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.00 DKK
    155.97 DKK / 5 L
    Spare 40.03 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Ultrarenset til laboratoriebrug, AAS og ICP . Vand, Ultra-Pure, Chem-Lab møder ASTM D-94 og D-129 standarder. Den er UV-filtreret med LF< 1 μS– 0,4 μm. Fås i en række mængder: 2,5, 5 og 10L.
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
pH 7
Farve Farveløs
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Formel vægt 18,016 g/mol
Grad Ultra Pure
Damptryk 17,5 mm Hg ved 20 °C
Gennemfiltreret LF< 1 μS – o0,4 μm, UV-filtreret
Tæthed 1.00g/mL
Mængde 5 L
Fysisk form Væske