Få mere at vide
Wheaton™ Wheaton™ Ultra Pure OmniFlex Plus Propper
Artikelnummer. 11738959 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
13 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
11738959 20 mm Pakke med 1000
11728959 13 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11738959 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. W224100421
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med PTFE-lignende belægninger for at forhindre reaktioner på grund af prøvekontakt med gummi. Wheaton™ Ultra Pure OmniFlex Plus Propper er fremstillet i et silikonefrit miljø.
  • Autoklaverbar
  • Fuldstændig belagt med en fluoreret polymer
  • Overholder amerikanske, europæiske og japanske farmakopéer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 13 mm
Diameter (metrisk) 20 mm
Hårdhed 39 Durometer
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grå
Materiale Brombutylgummi
Produkttype Lige stikprop