Få mere at vide
CleanSpace™ Technology ULTRA Power System
Shop alle CleanSpace Technology produkter
:
ULTRA Power Unit
Beskrivelse
- En drevet luftrensende åndedrætsværn (PAPR) designet til høj beskyttelse, komfort og omkostningseffektivitet
- Let, kompakt og komfortabel (< 450 g / 1 lb)
- Én tænd/sluk-knap for enkel betjening
- AirSensit™ Teknologi: masketrykkontrol og åndefølsom luftstrøm, styring af filterlevetid, styring af batterilevetid
- Intelligent Management Filter Technology (IMFT): optimering af filterlevetid og indsigt i realtid
- Maskefrigør og juster knapper, der passer til behandskede hænder
- Lang driftstid og kort batteriopladningstid
- Langtidslagringsteknologi bevarer batteriopladningen i 1 år
- IP 65-klassificering: Modstandsdygtig over for støv og væskeindtrængning
- Velegnet til dekontamineringsbrusere og miljøer med høj vandforbrug
- Kompatibel med CleanSpace SMART App (tilgængelig på Google Play og Apple App Stores)
Tekniske data
Tekniske data
| Patron/filter | KOMBINATION |
| Farve | Sort |
| Materiale | Plast |
| Produkttype | Kompakt PAPR |
| Størrelse | One Size |