Få mere at vide
OHAUS™ Ultra Multi-Purpose klemmer
Artikelnummer. 15772299 Shop alle Ohaus produkter
Størrelse (metrisk) greb:
0 til 103 mm
0 til 23 mm
0 til 32 mm
0 til 50 mm
0 til 70 mm
0 til 72 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15772299
Brand: OHAUS™ 30392253
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Ultra Multi-Purpose Clamps er designet til sikkert at gribe og placere en række forskellige laboratorieglasvarer.
  • Forlængerarme med en 360° rotation tillader placering af apparatur i forskellige afstande fra laboratoriets ramme uden at kompromittere eksperimentets integritet
  • Drejelige og faste positionsklemmer holder apparatet i nærheden af laboratoriestellet eller stativet og har en indbygget integreret holder til fastgørelse til laboratoriestel eller -apparater
  • Fås som enkelt- eller dobbeltjustering i forniklet zink eller rustfrit stål
  • Skridsikre vinylærmer og glasfiberbetræk til temperaturer over 100 C (°inkluderet med alle 2- og 3-benede klemmer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Multifunktionsklemme
Materiale Forniklet
Inkluderer Skridsikre vinylærmer og glasfiberbetræk
Oversigt Klemme, Multifunktion, CLM-ULTRA3DZS
Diameter (metrisk) 8 mm
Længde (engelsk) 5,98 tommer
Længde (engelsk) Arm 4.000 tommer.
Længde (metrisk) 152 mm
Længde (metrisk) arm 102 mm
Størrelse Lille
Størrelse (metrisk) greb 0 til 32 mm
Kæbe type 3-benet dobbeltjustering