Få mere at vide
OHAUS™ Ultra Multi-Purpose klemmer
Artikelnummer. 15752299 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Størrelse (metrisk) greb:
0 til 103 mm
0 til 23 mm
0 til 32 mm
0 til 50 mm
0 til 70 mm
0 til 72 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse (metrisk) greb unitSize
15752299 0 til 70 mm Hver
15782299 0 til 23 mm Hver
15772299 0 til 32 mm Hver
15762299 0 til 50 mm Hver
15742299 0 til 72 mm Hver
15732299 0 til 103 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15752299 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30392251
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Ultra Multi-Purpose Clamps er designet til sikkert at gribe og placere en række forskellige laboratorieglasvarer.
  • Forlængerarme med en 360° rotation tillader placering af apparatur i forskellige afstande fra laboratoriets ramme uden at kompromittere eksperimentets integritet
  • Drejelige og faste positionsklemmer holder apparatet i nærheden af laboratoriestellet eller stativet og har en indbygget integreret holder til fastgørelse til laboratoriestel eller -apparater
  • Fås som enkelt- eller dobbeltjustering i forniklet zink eller rustfrit stål
  • Skridsikre vinylærmer og glasfiberbetræk til temperaturer over 100 C (°inkluderet med alle 2- og 3-benede klemmer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Multifunktionsklemme
Materiale Forniklet
Inkluderer Skridsikre vinylærmer og glasfiberbetræk
Oversigt Klemme, multifunktion, CLM-ULTRA3DZM
Diameter (metrisk) 11 mm
Længde (engelsk) 8,74 tommer.
Længde (engelsk) Arm 5.000 tommer.
Længde (metrisk) 222 mm
Længde (metrisk) arm 127 mm
Størrelse Medium
Størrelse (metrisk) greb 0 til 70 mm
Kæbe type 3-benet dobbeltjustering