Få mere at vide
OHAUS™ Ultra Multi-Purpose klemmer
Shop alle Ohaus produkter
Størrelse (metrisk) greb:
0 til 103 mm
0 til 23 mm
0 til 32 mm
0 til 50 mm
0 til 70 mm
0 til 72 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Forlængerarme med en 360° rotation tillader placering af apparatur i forskellige afstande fra laboratoriets ramme uden at kompromittere eksperimentets integritet
- Drejelige og faste positionsklemmer holder apparatet i nærheden af laboratoriestellet eller stativet og har en indbygget integreret holder til fastgørelse til laboratoriestel eller -apparater
- Fås som enkelt- eller dobbeltjustering i forniklet zink eller rustfrit stål
- Skridsikre vinylærmer og glasfiberbetræk til temperaturer over 100 C (°inkluderet med alle 2- og 3-benede klemmer)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Multifunktionsklemme |
| Materiale | Forniklet |
| Inkluderer | Skridsikre vinylærmer og glasfiberbetræk |
| Oversigt | Klemme, multifunktion, CLM-ULTRA3SZL |
| Diameter (metrisk) | 11 mm |
| Længde (engelsk) | 10,24 tommer. |
| Længde (engelsk) Arm | 5.000 tommer. |
| Længde (metrisk) | 260 mm |
| Længde (metrisk) arm | 127 mm |
| Størrelse | Større |
| Vis mere |