Learn More
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel Blank, VHG™
Description
Ultra Low Sulfur Diesel Brændstofemne
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Blank |
| Metoder | ICP/XRF/RDE |
| Analyt- eller komponentnavne | Blank |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| IUPAC navn | Blank |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | #2 Diesel |
| Mængde | 0,5 gal. |