Få mere at vide
Invitrogen™ Ultra Low Range DNA-stige
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15766548
Skift visning
Mængde:
50μ g
Pakningsstørrelse:
50µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15766548 50μ g 50µg
1 options
Artikelnummer. 15766548 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 10597012
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
DNA-stige og 1 hætteglas 6X TrackIt™ Cyan/Gul Loading Buffer
DNA-stige til Low Range prøve-DNA-analyse
Invitrogen Ultra Low Range DNA Ladder er designet til dimensionering og omtrentlig kvantificering af dobbeltstrenget DNA i området fra 10 bp til 300 bp. Ultra Low Range DNA Ladder består af ni individuelle kromatografioprensede DNA-fragmenter med et referencebånd på 100 bp for nem orientering.
Ultra Low Range DNA Ladder er ideel til adskillelse på 4 –5% agarosegeler.
Højdepunkter ved Ultra Low Range DNA Ladder:
  • Skarpe, klare bånd —kromatografi-rensede fragmenter for ensartede og pålidelige resultater
  • Praktisk —forsynet med 6X TrackIt Cyan/Gul Loading Buffer til sporing af DNA-migrering
  • Præcis —en nøjagtig mængde af DNA i hvert bånd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •100μ L Ultra Low Range DNA-stige
• 1 ml TrackIt Cyan/Yellow Loading Dye
Opbevar ved -20 °C
Koncentration 0,5μg/μl
Gel Type Agarose
Klar til at indlæse Nej
Prøveindlæsningsvolumen 1 mL
Størrelsesområde 10 til 300 bp
Volumen (metrisk) 100μ l
Gel kompatibilitet Agarose Geler
Mængde 50μ g
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris
Teknologi Individuelle kromatografioprensede DNA-fragmenter
Produkttype DNA-stige