Få mere at vide
Greiner Bio-One Ultra Lav Profil Polystyren Mikropladelåg
Artikelnummer. 10398623
Skift visning
Sterilitet:
Ikke-steril
Artikelnummer. Sterilitet
10398623 Ikke-steril
1 options
Artikelnummer. 10398623 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 691101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1075.00 DKK
    988.38 DKK / Pakke med 100
    Spare 86.62 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Bruges til højformat, lavprofil-mikroplader
  • Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
  • Ikke-pyrogen, ikke-cytotoksisk
  • Tilbyder beskyttelse mod forurening og fordampning under prøveopbevaring og celledyrkning
  • Kompatibel med en række forskellige mikroplader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Dimensioner (L x B x H) 128 x 85 x 6 mm
Materiale Polystyren
Sterilitet Ikke-steril
Antal Wells 384/1536
Kondensringe Nej
nr. pr. sag 100
nr. pr. pakke 5
Produkttype Microplate Lid
Klæbemiddel None
Temperaturområde (metrisk) -20°C to +60°C
Well Shape All well shapes
Pladekompatibilitet En række mikroplader, særligt velegnede til højformat, lavprofil-mikroplader
Afskårne hjørner No
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til brug i diagnostiske procedurer, medmindre andet er angivet.