Få mere at vide
Ultra Low Particle V-Solv+Co Solvent
Artikelnummer. 30312998
Mængde:
5 gal.
Pakningsstørrelse:
5 GAL
Artikelnummer. 30312998
Brand: VHG Labs VHGVSOLV+COULP5GAL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt
CAS 7440-48-4
Analyt- eller komponentnavne Cobalt
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel Co
Certificeringer/compliance ISO 17034
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Synonym Co
Løsningstype Single Solution
SMIL [Co]
Element Co
IUPAC navn Cobalt
Opløsningsmiddel eller Matrix V-SOLV™ ICP Solvent
Industry Type Petrochemical Testing
Molekylvægt (g/mol) 58
Mængde 5 gal.
Formel vægt 58.9332