Få mere at vide
Ultra Low Particle V-Solv+Co Solvent
Mængde:
5 gal.
Pakningsstørrelse:
5 GAL
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt |
| CAS | 7440-48-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cobalt |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | Co |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Til brug med (udstyr) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Synonym | Co |
| Løsningstype | Single Solution |
| SMIL | [Co] |
| Vis mere |