Få mere at vide
Digi-Sense™ Ultra Low Freezer Verification Termometer
Artikelnummer. 15511874 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-90 °C til 25 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
15511874 -90 °C til 25 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 15511874 Leverandør Digi-Sense™ Leverandørnr. 9030069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    617.00 DKK
    550.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 66.88 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Ultra Low Freezer Verification Termometer - Overvåg nøjagtigt temperaturer i frysere, køleskabe, inkubatorer, ovne og andre miljøer, hvor stabilitet er påkrævet. Termometre kan fjernes for genkalibrering. En magnetisk fastgørelse med trykfølsom bagside gør det muligt at fastgøre flasken til en metalvæg eller -dør.
  • Lukket, ubrydelig plastikflaske sikrer nøjagtighed
  • Ideel til brug i miljøkamre
  • Individuelt serienummer trykt på termometerstammen
  • Ikke-kviksølv blå spiritus væske
  • NIST-sporbar erklæring om nøjagtighed inkluderet
  • Permanent sammensmeltede markeringer
  • Anti-roll fitting i trekantet stil
  • PFA-belagt hvidbagglas
  • Propylenglycol fyldt flaske
Tekniske data
Flaske Fyld Propylenglycol
Længde (metrisk) samlet 145 mm
Termometer Fyld Blå Ånd
Oversigt PFA-belagt ULT-frysevariationstermometer med hvid bagside
Temperaturområde (metrisk) -90 °C til 25 °C
Til brug med (udstyr) Frysere, køleskabe, inkubatorer, ovne, miljøkamre eller andre miljøer, hvor temperaturstabilitet er påkrævet
Nøjagtighed ±1,5 °C; ±2,5 °C under -50 °C
Underafdeling 1 °C