Få mere at vide
Corning™ Tallerkener med ultralavt tilbehør
Unik kovalent bundet hydrogeloverflade er hydrofil og neutralt ladet
Brand: Corning™ 4615
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Corning™ CellBIND™ overflade er en ny cellekulturbehandling, der øger overfladens fugtighed for mere jævn og ensartet cellevedhæftning
- Ultra-Low Attachment overfladeskåle har et kovalent bundet hydrogellag, der minimerer cellevedhæftning, proteinabsorption og cellulær aktivering
- 10 fade/pose fås til 100 mm fade (Kat. nr. 430293)
- 245 mm firkantede fade giver 500 cm2 vækstflade
- Stabling af perler hjælper med håndteringen
- Ventilationsåbninger giver ensartet gasudveksling
- Fremstillet af optisk klar jomfru polystyren
- Steril
- Ikke-pyrogen
Fadstil (mm) = faktiske vækstfladediametre: 35 mm fad = 34,4 mm; 60 mm fad = 52,1 mm; 100 mm fad = 83,8 mm; 150 mm fad = 139,1 mm.
Kat. ingen. 431110, Firkantede fade med indvendige bundmål på 224 x 224 mm.
Tekniske data
Klar | |
Polystyren | |
16,5 ml (godt) | |
55 cm2 | |
Polystyren | |
Steril | |
Cellekultur petriskål | |
20/Cs. | |
20 mm |
Ja | |
Rund | |
Klar | |
Engangsbrug | |
Rund | |
Celledyrkning | |
Låg | |
5/Pk. | |
100 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Corning™ Tallerkener med ultralavt tilbehør > 100 mm kulturskål med ultralavt vedhæftning, bulkpakket
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion