Få mere at vide
Corning™ Tallerkener med ultralavt tilbehør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10010582 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
60 mm
Kulturområde:
21 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Kulturområde unitSize
10010582 60 mm 21 cm 2 Pakke med 20
1 options
Artikelnummer. 10010582 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3261
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Unik kovalent bundet hydrogeloverflade er hydrofil og neutralt ladet
  • Corning™ CellBIND™ overflade er en ny cellekulturbehandling, der øger overfladens fugtighed for mere jævn og ensartet cellevedhæftning
  • Ultra-Low Attachment overfladeskåle har et kovalent bundet hydrogellag, der minimerer cellevedhæftning, proteinabsorption og cellulær aktivering
  • 10 fade/pose fås til 100 mm fade (Kat. nr. 430293)
  • 245 mm firkantede fade giver 500 cm2 vækstflade
  • Stabling af perler hjælper med håndteringen
  • Ventilationsåbninger giver ensartet gasudveksling
  • Fremstillet af optisk klar jomfru polystyren
  • Steril
  • Ikke-pyrogen
Fadstil (mm) = faktiske vækstfladediametre: 35 mm fad = 34,4 mm; 60 mm fad = 52,1 mm; 100 mm fad = 83,8 mm; 150 mm fad = 139,1 mm.
Kat. ingen. 431110, Firkantede fade med indvendige bundmål på 224 x 224 mm.
Ordreinfo
Steril; pakket i ærmer af fem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Klar
Lukning inkluderet Ja
Lukningsmateriale Polystyren
Bund form Rund
Kapacitet (metrisk) 6,3 ml (godt)
Farve Klar
Kulturområde 21 cm 2
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ultra lav binding
Type Cellekultur petriskål
Inkluderer Låg
nr. pr. sag 20/Cs.
nr. pr. pakke 5/Pk.
Højde (metrisk) 15 mm
Diameter (metrisk) 60 mm