Få mere at vide
Brady™ Ultra varmebestandig polyimid printpladeetiketter til M6/M7 printere
Shop alle Brady produkterBeskrivelse
- Tåler flere cyklusser af hårde vask til printkort og elektronisk komponent forprocesmærkning
- Modstår høje temperaturer op til 300 °C (572 °F)
- Opfylder kravene til MIL-STD-202G Metode 215K og SAE AS81531 Mærkning af elektrisk isoleringsmateriale, når det bruges sammen med R4300-seriens farvebånd
- Overlever på over- eller undersiden af printplader gennem loddeprocessen
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, SAE-AS-81531 |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Ravgul |
| Slutte | Mat |
| Format | Patron (tape) |
| Materiale | Polyimid |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |