Få mere at vide
Brady™ Ultra varmebestandig polyimid printpladeetiketter til M6/M7 printere
Dimensioner (LxB):
0,125 x 1,5 tommer.
0,2 x 0,65 tommer.
0,25 x 0,25 tommer.
0,25 x 0,9 tommer.
0,25 x 1,25 tommer.
0,25 x 1,5 tommer.
0,25 x 2 tommer.
0,275 x 0,5 tommer.
0,375 x 0,375 tommer.
0,375 x 1 tommer.
0,4 x 0,4 tommer.
0,5 x 1 tommer.
0,75 x 0,25 tommer.
1 x 0,375 tommer.
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
Højde (metrisk):
3,18 mm
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
10,16 mm
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
Form:
Firkant
Rektangel
Beskrivelse
- Tåler flere cyklusser af hårde vask til printkort og elektronisk komponent forprocesmærkning
- Modstår høje temperaturer op til 300 °C (572 °F)
- Opfylder kravene til MIL-STD-202G Metode 215K og SAE AS81531 Mærkning af elektrisk isoleringsmateriale, når det bruges sammen med R4300-seriens farvebånd
- Overlever på over- eller undersiden af printplader gennem loddeprocessen
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, SAE-AS-81531 |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Ravgul |
| Slutte | Mat |
| Format | Udstanset |
| Materiale | Polyimid |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |