Få mere at vide
Brady™ Ultra varmebestandig polyimid printpladeetiketter til M6/M7 printere
Artikelnummer. 17848234
Dimensioner (LxB):
0,125 x 1,5 tommer.
0,2 x 0,65 tommer.
0,25 x 0,25 tommer.
0,25 x 0,9 tommer.
0,25 x 1,25 tommer.
0,25 x 1,5 tommer.
0,25 x 2 tommer.
0,275 x 0,5 tommer.
0,375 x 0,375 tommer.
0,375 x 1 tommer.
0,4 x 0,4 tommer.
0,5 x 1 tommer.
0,75 x 0,25 tommer.
1 x 0,375 tommer.
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
Højde (metrisk):
3,18 mm
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
10,16 mm
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
Form:
Firkant
Rektangel
Artikelnummer. 17848234
Brand: Brady™ 174253
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ravfarvet højtemperaturpolyimid med et ultraholdbart klæbemiddel modstår den ekstreme vaskeprotokol og rengøringskemikalier, der bruges til fremstilling af printkort.
  • Tåler flere cyklusser af hårde vask til printkort og elektronisk komponent forprocesmærkning
  • Modstår høje temperaturer op til 300 °C (572 °F)
  • Opfylder kravene til MIL-STD-202G Metode 215K og SAE AS81531 Mærkning af elektrisk isoleringsmateriale, når det bruges sammen med R4300-seriens farvebånd
  • Overlever på over- eller undersiden af printplader gennem loddeprocessen
Specifications
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, SAE-AS-81531
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Ravgul
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Polyimid
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mærkning af kredsløbskort, komponent- og udstyrsmærkning
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Latex fri Nej
Mængde 750 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +572 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +300 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0044 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.112 mm
Dimensioner (LxB) 0,25 x 1,5 tommer.
Længde (engelsk) 0,25 tommer
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (metrisk) 38.1 mm
Højde (metrisk) 6,35 mm
Alternativt varenummer M6-28-724