Få mere at vide
Brady™ Ultra varmebestandig polyimid printpladeetiketter til M6/M7 printere
Artikelnummer. 17841689
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,125 x 1,5 tommer
0,2 x 0,65 tommer
0,25 x 0,25 tommer
0,25 x 0,9 tommer
0,25 x 1,25 tommer
0,25 x 1,5 tommer
0,25 x 2 tommer
0,275 x 0,5 tommer
0,375 x 0,375 tommer
0,375 x 1 tomme
0,4 x 0,4 tommer
0,5 x 1 tomme
0,75 x 0,25 tommer
1 x 0,375 tommer
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
Højde (metrisk):
3,18 mm
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
10,16 mm
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
Form:
Firkant
Rektangel
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Til brug med (udstyr) Højde (metrisk) Form
17841689 0,125 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 3,18 mm Rektangel
17858344 0,25 x 0,9 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 6,35 mm Rektangel
17848154 0,25 x 0,25 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 6,35 mm Firkant
17801419 0,25 x 1,25 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 6,35 mm Rektangel
17858154 0,25 x 2 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 6,35 mm Rektangel
17848234 0,25 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 6,35 mm Rektangel
17858144 0,275 x 0,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 6,99 mm Rektangel
17848304 0,2 x 0,65 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 5,08 mm Rektangel
17898864 0,25 x 0,9 tommer M710, BMP71 6,35 mm Rektangel
17869224 0,25 x 1,5 tommer M710, BMP71 6,35 mm Rektangel
17848314 0,2 x 0,65 tommer M710, BMP71 5,08 mm Rektangel
17888754 0,375 x 1 tomme M710, BMP71 9,53 mm Rektangel
17868354 0,375 x 0,375 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 9,53 mm Firkant
17808244 0,4 x 0,4 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 10,16 mm Firkant
17828264 0,5 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 12,7 mm Rektangel
17829044 0,5 x 1 tomme M710, BMP71 12,7 mm Rektangel
17811679 0,75 x 0,25 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 19,05 mm Rektangel
17841539 1 x 0,375 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 25,4 mm Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17841689 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 173779
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ravfarvet højtemperaturpolyimid med et ultraholdbart klæbemiddel modstår den ekstreme vaskeprotokol og rengøringskemikalier, der bruges til fremstilling af printkort.
  • Tåler flere cyklusser af hårde vask til printkort og elektronisk komponent forprocesmærkning
  • Modstår høje temperaturer op til 300 °C (572 °F)
  • Opfylder kravene til MIL-STD-202G Metode 215K og SAE AS81531 Mærkning af elektrisk isoleringsmateriale, når det bruges sammen med R4300-seriens farvebånd
  • Overlever på over- eller undersiden af printplader gennem loddeprocessen
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, SAE-AS-81531
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Ravgul
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Polyimid
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mærkning af kredsløbskort, komponent- og udstyrsmærkning
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Latex fri Nej
Mængde 750 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +572 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +300 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0044 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.112 mm
Dimensioner (L x B) 0,125 x 1,5 tommer
Længde (engelsk) 0,125 tommer
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (metrisk) 38.1 mm
Højde (metrisk) 3,18 mm
Alternativt varenummer M6-27-724