Få mere at vide
CleanSpace Technology™ Ultra dekontamineringsstiksæt
Artikelnummer. 15950072 Shop alle CleanSpace Technology produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
CleanSpace™ Ultra respirator enhed (PAF-0070)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15950072 CleanSpace™ Ultra respirator enhed (PAF-0070) Hver
1 options
Bær ikke åndedrætsværnet, når stiksættet er på plads.
Artikelnummer. 15950072 Leverandør CleanSpace Technology™ Leverandørnr. PAF0074
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Bær ikke åndedrætsværnet, når stiksættet er på plads.
Til brug med CleanSpace™ Ultra Respirator enhed (PAF-0070). Forsegler alle åbninger på CleanSpace™ Ultra PAPR enhed til opbevaring under og efter dekontaminering. Stiksættet er lavet af nylon og silikone og er sikkert til brug ved dekontamineringsoperationer.
  • Brugt sammen med det revolutionære CleanSpace Ultra PAPR: let vægt, ingen slanger eller bælter
  • Designet til komfort over lange perioder
  • Tillader sved og åndbarhed
  • Let at vaske og hurtigttørrende
  • Designet til langvarig brug i barske miljøer
  • Nem og hurtig udskiftning
Specifications
Materiale Nylon, silikone
Til brug med (udstyr) CleanSpace™ Ultra respirator enhed (PAF-0070)
Dimensioner (L x B x H) 800 x 180 x 110 mm
Vægt (metrisk) 100 g