Få mere at vide
3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300
Description
- Engangs, flerlags forureningskontrolmåtte
- Designet til at hjælpe med at beskytte rene områder, hvor renlighed og hygiejne er kritiske faktorer
- Pil det ene lag af for at blotlægge det næste
- Læg på en hvilken som helst ren overflade, ingen kanter eller fastholdelsesramme påkrævet
- Antimikrobielt tilsætningsstof stopper væksten af mikroorganismer
- Nummererede ark giver kontrol og hjælper med kvalitetssikringsrevisioner
Specifications
Specifications
| Dimensioner (L x B) | 115 x 60 cm |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Kontamineringskontrol |
| Mængde | 40 Sheets/Mat, 6 Mats/Cs. |
| Overfladebelægning | Pressure Sensitive Adhesive (PSA) |
| Farve | Blå |
| Længde (engelsk) | 46 in. |
| Længde (metrisk) | 115 cm |
| Type | Indgangsmåtte |
| Bredde (engelsk) | 24 in. |
| Show More |