Få mere at vide
3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300
Farve:
Blå
Blue
Klarhed
White
Dimensioner (L x B):
90 x 45 cm
115 x 45 cm
115 x 60 cm
115 x 90 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Engangs, flerlags forureningskontrolmåtte
- Designet til at hjælpe med at beskytte rene områder, hvor renlighed og hygiejne er kritiske faktorer
- Pil det ene lag af for at blotlægge det næste
- Læg på en hvilken som helst ren overflade, ingen kanter eller fastholdelsesramme påkrævet
- Antimikrobielt tilsætningsstof stopper væksten af mikroorganismer
- Nummererede ark giver kontrol og hjælper med kvalitetssikringsrevisioner
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 115 x 60 cm |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Kontamineringskontrol |
| Mængde | 40 Sheets/Mat, 6 Mats/Cs. |
| Overfladebelægning | Pressure Sensitive Adhesive (PSA) |
| Farve | Klarhed |
| Længde (engelsk) | 46 in. |
| Længde (metrisk) | 115 cm |
| Type | Indgangsmåtte |
| Bredde (engelsk) | 24 in. |
| Vis mere |