Få mere at vide
3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300
En engangs, støvopsamlende gulvmåtte, der består af 40 ark belagt med et trykfølsomt klæbemiddel. Den høje klæbeflade fjerner støv og små partikler fra skosåler og trolleyhjul.
Brand:  3M™ Nomad™ 7100050748
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17128700
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Disposable, multi-layered contamination control mat
  • Designed to help protect clean areas where cleanliness and hygiene are critical factors
  • Peel off one layer to expose the next
  • Lay onto any clean surface, no edging or holding frame required
  • Anti-microbial additive stops the growth of micro-organisms
  • Numbered sheets provide control and assists quality assurance audits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
115 x 90 cm
Contamination control
Pressure Sensitive Adhesive (PSA)
46 in.
Entrance Mat
90 cm
Single-use
40 Sheets/Mat, 6 Mats/Cs.
Blue
115 cm
36 in.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300 > 115 x 90 cm, Blue