Få mere at vide
3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300
Artikelnummer. 17118700
Skift visning
Farve:
Blå
Blå
Hvid
Klarhed
Dimensioner (L x B):
90 x 45 cm
115 x 45 cm
115 x 60 cm
115 x 90 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
17118700 Blå 90 x 45 cm Pakke med 6
17168690 Klarhed 90 x 45 cm -
17108700 Blå 115 x 45 cm -
17188690 Klarhed 115 x 45 cm -
17198690 Blå 115 x 60 cm -
17178690 Klarhed 115 x 60 cm -
17128700 Blå 115 x 90 cm -
17138700 Hvid 115 x 90 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17118700 Leverandør 3M™ Nomad™ Leverandørnr. 7100050747
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
En engangs, støvopsamlende gulvmåtte, der består af 40 ark belagt med et trykfølsomt klæbemiddel. Den høje klæbeflade fjerner støv og små partikler fra skosåler og trolleyhjul.
  • Disposable, multi-layered contamination control mat
  • Designed to help protect clean areas where cleanliness and hygiene are critical factors
  • Peel off one layer to expose the next
  • Lay onto any clean surface, no edging or holding frame required
  • Anti-microbial additive stops the growth of micro-organisms
  • Numbered sheets provide control and assists quality assurance audits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 90 x 45 cm
Engangs Single-use
Til brug med (applikation) Contamination control
Mængde 40 Sheets/Mat, 6 Mats/Cs.
Overfladebelægning Pressure Sensitive Adhesive (PSA)
Farve Blå
Længde (engelsk) 36 in.
Længde (metrisk) 90 cm
Type Entrance Mat
Bredde (engelsk) 18 in.
Bredde (metrisk) 45 cm