Få mere at vide
3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300
Artikelnummer. 17108700
Farve:
Blå
Blå
Hvid
Klarhed
Dimensioner (L x B):
90 x 45 cm
115 x 45 cm
115 x 60 cm
115 x 90 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 17108700
Brand: 3M™ Nomad™ 7100050746
En engangs, støvopsamlende gulvmåtte, der består af 40 ark belagt med et trykfølsomt klæbemiddel. Den høje klæbeflade fjerner støv og små partikler fra skosåler og trolleyhjul.
  • Disposable, multi-layered contamination control mat
  • Designed to help protect clean areas where cleanliness and hygiene are critical factors
  • Peel off one layer to expose the next
  • Lay onto any clean surface, no edging or holding frame required
  • Anti-microbial additive stops the growth of micro-organisms
  • Numbered sheets provide control and assists quality assurance audits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 115 x 45 cm
Engangs Single-use
Til brug med (applikation) Contamination control
Mængde 40 Sheets/Mat, 6 Mats/Cs.
Overfladebelægning Pressure Sensitive Adhesive (PSA)
Farve Blå
Længde (engelsk) 46 in.
Længde (metrisk) 115 cm
Type Entrance Mat
Bredde (engelsk) 36 in.
Bredde (metrisk) 90 cm