Få mere at vide
3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300
En engangs, støvopsamlende gulvmåtte, der består af 40 ark belagt med et trykfølsomt klæbemiddel. Den høje klæbeflade fjerner støv og små partikler fra skosåler og trolleyhjul.
Brand: 3M™ Nomad™ 7100050746
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Disposable, multi-layered contamination control mat
- Designed to help protect clean areas where cleanliness and hygiene are critical factors
- Peel off one layer to expose the next
- Lay onto any clean surface, no edging or holding frame required
- Anti-microbial additive stops the growth of micro-organisms
- Numbered sheets provide control and assists quality assurance audits
Tekniske data
115 x 45 cm | |
Contamination control | |
Pressure Sensitive Adhesive (PSA) | |
46 in. | |
Entrance Mat | |
90 cm |
Single-use | |
40 Sheets/Mat, 6 Mats/Cs. | |
Blue | |
115 cm | |
36 in. |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300 > 115 x 45 cm, Blue
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion