Få mere at vide
Brady™ Ultraaggressive selvklæbende metalliserede polyesteretiketter med sort kant til M6/M7-printere
Dimensioner (LxB):
0,5 x 1,13 tommer.
Beskrivelse
- Mat, lysegråt materiale har en permanent gummibaseret klæbemiddel og kan printes med termotransfer
- Designet til høj vedhæftning til teksturerede metaller, pulverlakerede overflader og lavenergiplast
- UL godkendt, CSA accepteret
- Driftstemperatur på -40 °C til +120 °C (-40 F °til +248 °F)
- Fremstillet af B-486 polyester materiale
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkendt, UL-anerkendt |
| Klæbende type | Gummi |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Grå |
| Slutte | Mat |
| Format | Patron (tape) |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |