Få mere at vide
Brady™ Ultra-aggressive klæbende metaliserede matte polyesteretiketter til M6/M7-printere
Artikelnummer. 17888914 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,375 x 1 tomme
0,5 x 1 tomme
0,5 x 1,5 tommer
0,75 x 1,5 tommer
1 x 1 tomme
1 x 1,5 tommer
1,5 x 1,5 tommer
1,9 x 3 tommer
1,9 x 4 tommer
2 x 1 tomme
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
Højde (metrisk):
9,53 mm
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
48,26 mm
50,8 mm
Form:
Firkant
Rektangel
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Til brug med (udstyr) Højde (metrisk) Form
17888914 0,75 x 1,5 tommer M710, BMP71 19,05 mm Rektangel
17851629 0,375 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 9,53 mm Rektangel
17878474 0,5 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 12,7 mm Rektangel
17818984 0,5 x 1 tomme M710, BMP71 12,7 mm Rektangel
17859114 0,5 x 1,5 tommer M710, BMP71 12,7 mm Rektangel
17809074 0,5 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 12,7 mm Rektangel
17809134 0,75 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 19,05 mm Rektangel
17858464 1 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 25,4 mm Firkant
17819094 1 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 25,4 mm Rektangel
17881499 1,5 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 38,1 mm Firkant
17879064 1,9 x 3 tommer M710, BMP71 48,26 mm Rektangel
17848424 1,9 x 3 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 48,26 mm Rektangel
17858294 1,9 x 4 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 48,26 mm Rektangel
17888844 2 x 1 tomme M710, BMP71 50,8 mm Rektangel
17868184 2 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 50,8 mm Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17888914 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 173349
På lager
Ultra Aggressive Metallized Polyester er ideel til klassificerings-/serieplader, der bruger stregkoder, alfanumeriske tegn, grafiske symboler og logoer og kræver navnepladelignende kvalitet.
  • Mat, lysegråt materiale har en permanent gummibaseret klæbemiddel og kan printes med termotransfer
  • Designet til høj vedhæftning til teksturerede metaller, pulverlakerede overflader og lavenergiplast
  • UL godkendt, CSA accepteret
  • Driftstemperatur på -40 °C til +120 °C (-40 F °til +248 °F)
  • Fremstillet af B-486 polyester materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkendt, UL-anerkendt
Klæbende type Gummi
Belægning Ingen
Farve Grå
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, komponent- og udstyrsmærkning, generel identifikation, inventar og inspektionsmærkning
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Latex fri Nej
Mængde 250 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +248 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +120 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0038 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.142 mm
Dimensioner (L x B) 0,75 x 1,5 tommer
Længde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (metrisk) 38.1 mm
Højde (metrisk) 19,05 mm
Alternativt varenummer M7-30-486