Få mere at vide
Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) tape
Ideel til at forsegle sække og poser efter prøveudtagning og dispensering. Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) Tape er yderst alsidig og velegnet til en række anvendelser.
428.00 DKK - 457.00 DKK
| Produktkode | Brand | Bredde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Bredde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15631187
|
Sampling Systems™
8224A-50 |
50 mm |
428.00 DKK
50m |
Forventet forsendelse: 23-02-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
15641187
|
Sampling Systems™
8224A-95 |
457.00 DKK
50m |
Forventet forsendelse: 11-02-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivelse
- Bruger en speciel Ultra Adhesive lim, der klæber til praktisk talt enhver overflade
- 50m lang rulle
- Let at skære til den ønskede længde
- Individuelt pakket
Tekniske data
| Hvid | |
| 50 m |