Få mere at vide
Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) kvalitetskontroletiketter 95 x 95 mm
Artikelnummer. 12734758 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
12734758 Sort Hver
13215270 Grøn Pakke med 500
15621187 Blå Pakke med 500
15839481 Rød Pakke med 500
15849481 Gul Pakke med 500
15859481 Hvid Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12734758 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 8220A05
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt konstruerede etiketter af høj kvalitet med en ultra-klæbende foliebagside. Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) kvalitetskontroletiketter 95 x 95 mm er ideelle til brug på sække, tromler, fustager, kasser, poser og mere.
  • Klæbemiddel med meget høj styrke - vil endda klæbe på meget støvede overflader
  • Stort skriveområde
  • Hver rulle individuelt pakket
  • Ideel til forsegling af støvsække
  • Etiketten vil ikke kun registrere det faktum, at der er taget prøver af sækken, men det vil forhindre sækken i at lække pulver, mens den håndteres
  • Selv efter at have været nedsænket i vand i 48 timer var UA-etiketten intakt, den var sikkert fastgjort til posen og kunne skrives på med en kuglepen
  • Velegnet til at klæbe på næsten enhver overflade
Tekniske data
Oversigt Ultra Adhesive (UA) - Papiretiketter med høj styrke foliebagside
Farve Sort
Materiale Paper (Papir)
Produkttype Ultra Adhesive Label
Vis tekst Kvalitetskontrol
Etiketter pr. ark 500,-/rulle
nr. pr. pakke 500/Pk.
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +70 °C
Dimensioner (L x B) 95 x 95 mm