Få mere at vide
Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) kvalitetskontroletiketter 150 x 150 mm
Shop alle Sampling Systems produkterBeskrivelse
- Klæbemiddel med meget høj styrke - vil endda klæbe på meget støvede overflader
- Stort skriveområde
- Hver rulle individuelt pakket
- Ideel til forsegling af støvsække
- Etiketten vil ikke kun registrere det faktum, at der er taget prøver af sækken, men det vil forhindre sækken i at lække pulver, mens den håndteres
- Selv efter at have været nedsænket i vand i 48 timer var UA-etiketten intakt, den var sikkert fastgjort til posen og kunne skrives på med en kuglepen
- Velegnet til at klæbe på næsten enhver overflade
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Ultra Adhesive (UA) - Papiretiketter med høj styrke foliebagside |
| Farve | Gul |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Produkttype | Ultra Adhesive Label |
| Vis tekst | Kvalitetskontrol |
| Etiketter pr. ark | 250,-/rulle |
| nr. pr. pakke | 250/Pk. |
| Temperaturområde (metrisk) | -20 °C til +70 °C |
| Dimensioner (L x B) | 150 x 150 mm |