Få mere at vide
Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) kvalitetskontroletiketter 150 x 150 mm
Artikelnummer. 15889471 Shop alle Sampling Systems produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Pakke med 250
Artikelnummer. 15889471
Brand: Sampling Systems™ 8220A002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt konstruerede etiketter af høj kvalitet med en ultra-klæbende foliebagside. Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) kvalitetskontroletiketter 150 x 150 mm er ideelle til brug på sække, tromler, fustager, kasser, poser og mere.
  • Klæbemiddel med meget høj styrke - vil endda klæbe på meget støvede overflader
  • Stort skriveområde
  • Hver rulle individuelt pakket
  • Ideel til forsegling af støvsække
  • Etiketten vil ikke kun registrere det faktum, at der er taget prøver af sækken, men det vil forhindre sækken i at lække pulver, mens den håndteres
  • Selv efter at have været nedsænket i vand i 48 timer var UA-etiketten intakt, den var sikkert fastgjort til posen og kunne skrives på med en kuglepen
  • Velegnet til at klæbe på næsten enhver overflade
Tekniske data
Oversigt Ultra Adhesive (UA) - Papiretiketter med høj styrke foliebagside
Farve Grøn
Materiale Paper (Papir)
Produkttype Ultra selvklæbende etiket
Vis tekst Kvalitetskontrol
Etiketter pr. ark 250,-/rulle
nr. pr. pakke 250/Pk.
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +70 °C
Dimensioner (LxB) 150 x 150 mm