Få mere at vide
Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) kvalitetskontroletiketter 150 x 150 mm
Code produit. 15829481 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Conditionnement:
1 rulning
Pakke med 250
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15829481
Marque: Sampling Systems™ 8220A006
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Specielt konstruerede etiketter af høj kvalitet med en ultra-klæbende foliebagside. Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) kvalitetskontroletiketter 150 x 150 mm er ideelle til brug på sække, tromler, fustager, kasser, poser og mere.
  • Klæbemiddel med meget høj styrke - vil endda klæbe på meget støvede overflader
  • Stort skriveområde
  • Hver rulle individuelt pakket
  • Ideel til forsegling af støvsække
  • Etiketten vil ikke kun registrere det faktum, at der er taget prøver af sækken, men det vil forhindre sækken i at lække pulver, mens den håndteres
  • Selv efter at have været nedsænket i vand i 48 timer var UA-etiketten intakt, den var sikkert fastgjort til posen og kunne skrives på med en kuglepen
  • Velegnet til at klæbe på næsten enhver overflade
Spécification
Oversigt Ultra Adhesive (UA) - Papiretiketter med høj styrke foliebagside
Farve Hvid
Materiale Paper (Papir)
Produkttype Ultra selvklæbende etiket
Vis tekst Tom
Etiketter pr. ark 250,-/rulle
nr. pr. pakke 250/Pk.
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +70 °C
Dimensioner (LxB) 150 x 150 mm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis