Få mere at vide
Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) kvalitetskontroletiketter 150 x 150 mm
Artikelnummer. 15128678 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Pakke med 250
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
15128678 Rød 1 rulning
15809481 Blå Pakke med 250
15819481 Sort Pakke med 250
15829481 Hvid Pakke med 250
15889471 Grøn Pakke med 250
15899471 Gul Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15128678 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 8220A001
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt konstruerede etiketter af høj kvalitet med en ultra-klæbende foliebagside. Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) kvalitetskontroletiketter 150 x 150 mm er ideelle til brug på sække, tromler, fustager, kasser, poser og mere.
  • Klæbemiddel med meget høj styrke - vil endda klæbe på meget støvede overflader
  • Stort skriveområde
  • Hver rulle individuelt pakket
  • Ideel til forsegling af støvsække
  • Etiketten vil ikke kun registrere det faktum, at der er taget prøver af sækken, men det vil forhindre sækken i at lække pulver, mens den håndteres
  • Selv efter at have været nedsænket i vand i 48 timer var UA-etiketten intakt, den var sikkert fastgjort til posen og kunne skrives på med en kuglepen
  • Velegnet til at klæbe på næsten enhver overflade
Tekniske data
Oversigt Ultra Adhesive (UA) - Papiretiketter med høj styrke foliebagside
Farve Rød
Materiale Paper (Papir)
Produkttype Ultra Adhesive Label
Vis tekst Kvalitetskontrol
Etiketter pr. ark 250,-/rulle
nr. pr. pakke 250/Pk.
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +70 °C
Dimensioner (L x B) 150 x 150 mm